Stampa…
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 96 EUR
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₃
Peso molecolare: 230,85 g/mol
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659859
CAS Number: 89694-44-0