Stampa…
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Sulphamoylbenzeneboronic acid, (4-Aminosulphonylphenyl)boronic acid
OR1186-5G OR1186-1G OR1186-10G
APOSOR1186-5GEA 292 EUR
APOSOR1186-5G APOSOR1186-1G APOSOR1186-10G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈BNO₄S
Peso molecolare: 201,00 g/mol
Punto di fusione: 250…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659839
CAS Number: 613660-87-0