Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
OR1182-100G OR1182-25G OR1182-500G
APOSOR1182-100GEA 65.5 EUR
APOSOR1182-100G APOSOR1182-25G APOSOR1182-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 97+%
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₃
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004659
CAS Number: 498-00-0