Stampa…
Acido Vanillico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1181-100G OR1181-25G OR1181-5G
APOSOR1181-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1181-100G APOSOR1181-25G APOSOR1181-5G
Acido Vanillico
Acido Vanillico
Formula: C₈H₈O₄
Punto di fusione: 210…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002551
CAS Number: 121-34-6
EINECS: 204-466-8