Stampa…
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11741-1G OR11741-250MG
APOSOR11741-1GEA 0 EUR
APOSOR11741-1G APOSOR11741-250MG
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Formula: C₃H₆ClN₃
Peso molecolare: 119,55 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795693
CAS Number: 57575-96-9