Stampa…
2-Cyano-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
OR11740-100G OR11740-25G
APOSOR11740-100GEA 66.9 EUR
APOSOR11740-100G APOSOR11740-25G
2-Cyano-3-methylpyridine
2-Cyano-3-methylpyridine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 141 °C/38mmHg
Punto di fusione: 83…87 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190585
CAS Number: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3