Stampa…
5-Methylpicolinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11739-5G OR11739-1G OR11739-25G
APOSOR11739-5GEA 0 EUR
APOSOR11739-5G APOSOR11739-1G APOSOR11739-25G
5-Methylpicolinonitrile
5-Methylpicolinonitrile
Formula: C7H6N2
Punto di ebollizione: 140 °C/2mmHg
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200830
CAS Number: 1620-77-5
EINECS: 216-589-4