Stampa…
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl)methanol
OR11736-1G OR11736-5G
APOSOR11736-1GEA 0 EUR
APOSOR11736-1G APOSOR11736-5G
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Formula: C₅H₉BrO₂
Peso molecolare: 181,04 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C
Densità: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800598
CAS Number: 22633-44-9
UN: 3265
ADR: 8,III