1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR11733-250MG
OR11733-100MG
OR11733-1G
APOSOR11733-250MGEA
116
EUR
APOSOR11733-250MG
APOSOR11733-100MG
APOSOR11733-1G
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Formula:
C₆H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01687329 CAS Number: 19597-07-0 |