Stampa…
3-Bromobenzene-1,2-diamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11721-5G OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA 0 EUR
APOSOR11721-5G APOSOR11721-1G
3-Bromobenzene-1,2-diamine, grado tecnico
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Formula: C6H7BrN2
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842434
CAS Number: 1575-36-6
ADR: 6.1,III