Stampa…

4-Hydroxybenzyl alcohol 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol

OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 55.3 EUR
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 251…253 °C
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004658
CAS Number: 623-05-2
EINECS: 210-768-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR