Stampa…
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 27.7 EUR
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di fusione: 169…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004400
CAS Number: 537-98-4