Stampa…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 33.5 EUR
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011686
CAS Number: 95-01-2