Stampa…
3,5-Dibromoaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11689-1G OR11689-5G
APOSOR11689-1GEA 29 EUR
APOSOR11689-1G APOSOR11689-5G
3,5-Dibromoaniline hydrochloride
3,5-Dibromoaniline hydrochloride
Formula: C₆H₆Br₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800855
CAS Number: 188349-40-8