Stampa…
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11687-1G OR11687-250MG OR11687-5G
APOSOR11687-1GEA 135 EUR
APOSOR11687-1G APOSOR11687-250MG APOSOR11687-5G
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Formula: C₁₀H₁₀BNO₃
Peso molecolare: 203,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800894
CAS Number: 886853-93-6