Stampa…
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11681-10MG OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA 21.9 EUR
APOSOR11681-10MG APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800992
CAS Number: 951885-28-2