Stampa…
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11680-1G OR11680-5G
APOSOR11680-1GEA 466 EUR
APOSOR11680-1G APOSOR11680-5G
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Formula: C₉H₇ClN₂O
Punto di fusione: 247…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800989
CAS Number: 19407-54-6