3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄Br₂O₃ Punto di fusione: 270…274 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002548 CAS Number: 3337-62-0 EINECS: 222-075-0 |