Stampa…
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
OR11675-1G OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA 55.3 EUR
APOSOR11675-1G APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Formula: C₉H₁₇NO
Peso molecolare: 155,24 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411608
CAS Number: 1465-76-5