Stampa…
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11672-1G OR11672-5G OR11672-10G
APOSOR11672-1GEA 135 EUR
APOSOR11672-1G APOSOR11672-5G APOSOR11672-10G
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01934490
CAS Number: 255876-52-9