5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₅Cl₂NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07376179 CAS Number: 951885-34-0 |