Stampa…
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR11670-1G OR11670-5G OR11670-25G
APOSOR11670-1GEA 107 EUR
APOSOR11670-1G APOSOR11670-5G APOSOR11670-25G
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₃
Peso molecolare: 236,2700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01308390
CAS Number: 265654-77-1