1-Methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
OR11669-100G
OR11669-25G
APOSOR11669-100GEA
97.4
EUR
APOSOR11669-100G
APOSOR11669-25G
1-Methylindole
1-Methylindole
Formula:
C₉H₉N Peso molecolare: 131,18 g/mol Punto di ebollizione: 237…239 °C Densità: 1,051 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005800 CAS Number: 603-76-9 EINECS: 210-052-5 |