Stampa…
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-bromooxazole-4-carboxylate
OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 154 EUR
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₃
Peso molecolare: 220,0207 g/mol
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09801023
CAS Number: 460081-20-3