Stampa…
Chlorogenic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR1166-25G OR1166-1G OR1166-5G
APOSOR1166-25GEA 155 EUR
APOSOR1166-25G APOSOR1166-1G APOSOR1166-5G
Chlorogenic acid 98+%
Chlorogenic acid
Formula: C₁₆H₁₈O₉
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003862
CAS Number: 327-97-9