Stampa…
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR11656-1G OR11656-100MG
APOSOR11656-1GEA 292 EUR
APOSOR11656-1G APOSOR11656-100MG
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BClNO₄
Punto di fusione: 143…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800860
CAS Number: 957120-55-7