Stampa…
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 48 EUR
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Punto di fusione: 182…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275714
CAS Number: 103878-58-6