2-Amino-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G
OR1164-25G
OR1164-500G
APOSOR1164-100GEA
29.2
EUR
APOSOR1164-100G
APOSOR1164-25G
APOSOR1164-500G
2-Amino-5-nitropyridine
2-Amino-5-nitropyridine
Formula:
C₅H₅N₃O₂ Peso molecolare: 139,11 g/mol Punto di fusione: 186…190 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006325 CAS Number: 4214-76-0 EINECS: 224-145-6 |