Stampa…
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11634-250MG OR11634-1G OR11634-5G
APOSOR11634-250MGEA 102 EUR
APOSOR11634-250MG APOSOR11634-1G APOSOR11634-5G
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234599
CAS Number: 3543-46-2