2-Amino-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅N₃O₂ Punto di fusione: 163…167 °C Flash Pt: 167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006314 CAS Number: 4214-75-9 EINECS: 224-144-0 |