Stampa…
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Bromophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
OR11626-1G OR11626-5G OR11626-25G
APOSOR11626-1GEA 75.7 EUR
APOSOR11626-1G APOSOR11626-5G APOSOR11626-25G
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₂BrNO
Peso molecolare: 254,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00595283
CAS Number: 5543-27-1