Stampa…
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1162-100G OR1162-25G OR1162-500G
APOSOR1162-100GEA 72.7 EUR
APOSOR1162-100G APOSOR1162-25G APOSOR1162-500G
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide
3-Bromo-4-idrossi-5-metossibenzaldeide
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006940
CAS Number: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6