Stampa…
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11615-1G OR11615-5G OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA 24.8 EUR
APOSOR11615-1G APOSOR11615-5G APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
2-Bromoisonicotinonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
Peso molecolare: 183.01 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367879
CAS Number: 10386-27-3