6-Bromo-2-naphthol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR1161-100G
OR1161-500G
OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA
74.1
EUR
APOSOR1161-100G
APOSOR1161-500G
APOSOR1161-1KG
6-Bromo-2-naphthol
6-Bromo-2-naphthol
Formula:
C₁₀H₇BrO Punto di fusione: 122…129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004081 CAS Number: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |