Stampa…
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11609-25G OR11609-100G OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA 51 EUR
APOSOR11609-25G APOSOR11609-100G APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formula: C₄H₄ClN₃
Peso molecolare: 129,55 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055024
CAS Number: 33332-28-4