Stampa…
4-Bromo-2-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-methoxypyridine
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di fusione: 25…26 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08277268
CAS Number: 100367-39-3