Stampa…
2-Bromotoluene-4-sulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-methylbenzenesulphonamide
OR11601-1G OR11601-5G
APOSOR11601-1GEA 173 EUR
APOSOR11601-1G APOSOR11601-5G
2-Bromotoluene-4-sulphonamide 98%
2-Bromotoluene-4-sulphonamide
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,1129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801033
CAS Number: 210824-69-4