Stampa…
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 149 EUR
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Formula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Peso molecolare: 204.89 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012886
CAS Number: 2576-47-8