Stampa…
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11594-1G OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11594-1G APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrClN₂
Punto di fusione: 135…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801046
CAS Number: 405224-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III