Stampa…
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
OR11592-250MG OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 43.7 EUR
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Formula: C₇H₇BrN₂O
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 76…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357421
CAS Number: 845305-87-5