Stampa…
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11589-1G OR11589-5G
APOSOR11589-1GEA 33.5 EUR
APOSOR11589-1G APOSOR11589-5G
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607953
CAS Number: 951884-22-3