Stampa…
Methyl-5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR11588-1G OR11588-250MG
APOSOR11588-1GEA 217 EUR
APOSOR11588-1G APOSOR11588-250MG
Methyl-5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂
Peso molecolare: 204,0213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801030
CAS Number: 934-07-6