Stampa…
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR11583-1G OR11583-5G
APOSOR11583-1GEA 111 EUR
APOSOR11583-1G APOSOR11583-5G
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Formula: C₁₂H₁₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800941
CAS Number: 951884-24-5