Stampa…
α-Naphthoflavone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
OR1158-100G OR1158-25G OR1158-5G
APOSOR1158-100GEA 597 EUR
APOSOR1158-100G APOSOR1158-25G APOSOR1158-5G
α-Naphthoflavone
α-Naphthoflavone
Formula: C₁₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 272,3 g/mol
Punto di fusione: 153…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004985
CAS Number: 604-59-1
EINECS: 210-071-1