tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR11571-5G
OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA
395
EUR
APOSOR11571-5G
APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formula:
C₁₁H₁₂BrClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09800903 CAS Number: 503555-23-5 |