Stampa…
Flavanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenylchroman-4-one
OR1157-25G OR1157-5G OR1157-100G
APOSOR1157-25GEA 49.5 EUR
APOSOR1157-25G APOSOR1157-5G APOSOR1157-100G
Flavanone
Flavanone
Formula: C₁₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 224,26 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006841
CAS Number: 487-26-3