Stampa…
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11564-5G OR11564-100G OR11564-25G
APOSOR11564-5GEA 68.4 EUR
APOSOR11564-5G APOSOR11564-100G APOSOR11564-25G
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrClN
Peso molecolare: 220,4942 g/mol
Punto di fusione: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07369999
CAS Number: 627531-47-9