Stampa…
4-Bromo-N-tert-butylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-N-(tert-butyl)benzamide
OR11562-1G OR11562-5G
APOSOR11562-1GEA 71.3 EUR
APOSOR11562-1G APOSOR11562-5G
4-Bromo-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Bromo-N-tert-butylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₄BrNO
Peso molecolare: 256,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462539
CAS Number: 42498-38-4