Stampa…
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11558-1G OR11558-250MG
APOSOR11558-1GEA 0 EUR
APOSOR11558-1G APOSOR11558-250MG
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475887
CAS Number: 176961-57-2