Stampa…
4-Bromo-N-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11557-1G OR11557-25G OR11557-5G
APOSOR11557-1GEA 20.5 EUR
APOSOR11557-1G APOSOR11557-25G APOSOR11557-5G
4-Bromo-N-methylbenzamide 98%
4-Bromo-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₈BrNO
Peso molecolare: 214,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462943
CAS Number: 27466-83-7